5-Aminopentan-1-ol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR51934-250G OR51934-25G OR51934-5G OR51934-100G
APOSOR51934-250GEA 0 EUR
APOSOR51934-250G APOSOR51934-25G APOSOR51934-5G APOSOR51934-100G
5-Aminopentan-1-ol 97%
5-Aminopentan-1-ol
Formula: C₅H₁₃NO
Pto. Ebullición: 120…122 °C/15,75mmHg
Pto. de fusión: 33…35 °C
Densidad: 0,949 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008237
Núm. CAS: 2508-29-4
EINECS: 219-718-2
UN: 3259
ADR: 8,III