4-Bromobenzofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: p-Bromobenzofenona
OR51939-500G
APOSOR51939-500GEA 261 EUR
APOSOR51939-500G
4-Bromobenzofenona 98%
4-Bromobenzofenona
Formula: C₁₃H₉BrO
MW: 261,12 g/mol
Pto. Ebullición: 350 °C
Pto. de fusión: 79…84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000103
Núm. CAS: 90-90-4
EINECS: 202-024-9