4-(6-Amino-3-pyridyl)-1-boc-piperazine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Boc-4-(6-amino-3-pyridyl)piperazine, tert-Butyl 4-(6-Amino-3-pyridyl)piperazine-1-carboxylate, tert-Butyl 4-(6-aminopyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate, 1-tert-Butoxycarbonyl-4-(6-amino-3-pyridyl)piperazine, 4-(6-Amino-3-pyridyl)piperazine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester
OR51957-100G
APOSOR51957-100GEA 63.8 EUR
APOSOR51957-100G
4-(6-Amino-3-pyridyl)-1-boc-piperazine 98%
4-(6-Amino-3-pyridyl)-1-boc-piperazine
Formula: C₁₄H₂₂N₂O₄
MW: 278,35 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11594962
Núm. CAS: 571188-59-5