m-Bromotolueno-α-tiol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR51962-1G OR51962-5G
APOSOR51962-1GEA 26.1 EUR
APOSOR51962-1G APOSOR51962-5G
m-Bromotolueno-α-tiol
m-Bromotolueno-α-tiol
Formula: C₇H₇BrS
Pto. de inflamación: 120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06798010
Núm. CAS: 886497-84-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III