p-Bromotolueno-α-tiol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: p-Bromotoluene-α-thiol
OR51963-1G OR51963-5G
APOSOR51963-1GEA 31.9 EUR
APOSOR51963-1G APOSOR51963-5G
p-Bromotolueno-α-tiol
p-Bromotolueno-α-tiol
Formula: C₇H₇BrS
Pto. de fusión: 26…30 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03701566
Núm. CAS: 19552-10-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III