Ácido 6-hidroxi-1-naftoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR51966-100G OR51966-25G OR51966-5G
APOSOR51966-100GEA 0 EUR
APOSOR51966-100G APOSOR51966-25G APOSOR51966-5G
Ácido 6-hidroxi-1-naftoico
Ácido 6-hidroxi-1-naftoico
Formula: C₁₁H₈O₃
Pto. de fusión: 210 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00209983
Núm. CAS: 2437-17-4