5-Methylpyridine-2-sulphonamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR51972-10G OR51972-25G OR51972-5G
APOSOR51972-10GEA 125 EUR
APOSOR51972-10G APOSOR51972-25G APOSOR51972-5G
5-Methylpyridine-2-sulphonamide 97%
5-Methylpyridine-2-sulphonamide
Formula: C₆H₈N₂O₂S
Pto. de fusión: 127…132 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00661363
Núm. CAS: 65938-77-4