2-Bromo-5-nitrophenol

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR51974-1G OR51974-25G OR51974-5G
APOSOR51974-1GEA 21.9 EUR
APOSOR51974-1G APOSOR51974-25G APOSOR51974-5G
2-Bromo-5-nitrophenol
2-Bromo-5-nitrophenol
Formula: C₆H₄BrNO₃
Pto. de fusión: 116…120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00466299
Núm. CAS: 52427-05-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR