Ethyl-5-bromo-2-methylnicotinate 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 5-bromo-2-methylnicotinate
OR51975-100G OR51975-25G OR51975-5G
APOSOR51975-100GEA 1860 EUR
APOSOR51975-100G APOSOR51975-25G APOSOR51975-5G
Ethyl-5-bromo-2-methylnicotinate 97+%
Ethyl-5-bromo-2-methylnicotinate
Formula: C₉H₁₀BrNO₂
MW: 244,09 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10698571
Núm. CAS: 129477-21-0