Methyl-3-bromoisonicotinate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 3-bromoisonicotinate
OR51979-100G OR51979-25G OR51979-5G
APOSOR51979-100GEA 242 EUR
APOSOR51979-100G APOSOR51979-25G APOSOR51979-5G
Methyl-3-bromoisonicotinate 98%
Methyl-3-bromoisonicotinate
Formula: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,0300 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788226
Núm. CAS: 59786-31-1