Metilo 4'-bomobifenilo-4-carboxilato 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 4'-bromo[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate, Methyl 4'-bromo-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate
OR52003-10G OR52003-1G OR52003-5G
APOSOR52003-10GEA 778 EUR
APOSOR52003-10G APOSOR52003-1G APOSOR52003-5G
Metilo 4'-bomobifenilo-4-carboxilato 95%
Metilo 4'-bomobifenilo-4-carboxilato
Formula: C₁₄H₁₁BrO₂
Pto. de fusión: 140…146 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00496638
Núm. CAS: 89901-03-1