4-Formyl-2-methylthiazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Methyl-1,3-thiazole-4-carboxaldehyde, 2-Methylthiazole-4-carbaldehyde
OR5201-1G OR5201-250MG
APOSOR5201-1GEA 29 EUR
APOSOR5201-1G APOSOR5201-250MG
4-Formyl-2-methylthiazole 97%
4-Formyl-2-methylthiazole
Formula: C₅H₅NOS
Pto. de fusión: 56…58 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06655197
Núm. CAS: 20949-84-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III