4-Bromo-4'-methoxybiphenyl 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-4'-methoxy-1,1'-biphenyl, 1-Bromo-4-(4-methoxyphenyl)benzene
OR52012-5G
APOSOR52012-5GEA 55.1 EUR
APOSOR52012-5G
4-Bromo-4'-methoxybiphenyl 98%
4-Bromo-4'-methoxybiphenyl
Formula: C₁₃H₁₁BrO
MW: 263,1298 g/mol
Pto. de fusión: 143…145 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00671954
Núm. CAS: 58743-83-2