6-Fenil-3-formilpiridina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Phenyl-5-pyridinecarboxaldehyde, 6-Phenylnicotinaldehyde
OR5202-1G OR5202-250MG
APOSOR5202-1GEA 329 EUR
APOSOR5202-1G APOSOR5202-250MG
6-Fenil-3-formilpiridina 97%
6-Fenil-3-formilpiridina
Formula: C₁₂H₉NO
Pto. de fusión: 57…59 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03086130
Núm. CAS: 63056-20-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III