3-Aminobenzoato de etilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 3-aminobenzoate
OR52047-100G OR52047-250G OR52047-500G
APOSOR52047-100GEA 96.3 EUR
APOSOR52047-100G APOSOR52047-250G APOSOR52047-500G
3-Aminobenzoato de etilo
3-Aminobenzoato de etilo
Formula: C₉H₁₁NO₂
Pto. Ebullición: 172…175 °C/13mmHg
Densidad: 1,107 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007794
Núm. CAS: 582-33-2
EINECS: 209-482-9