3-Bromo-2-hidroxibenzonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR52048-1G
OR52048-5G
APOSOR52048-1GEA
24.8
EUR
APOSOR52048-1G
APOSOR52048-5G
3-Bromo-2-hidroxibenzonitrilo
3-Bromo-2-hidroxibenzonitrilo
Formula:
C₇H₄BrNO MW: 198.02 g/mol Pto. de fusión: 118…122 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11042854 Núm. CAS: 13073-28-4 |