6-(1-Pyrrolidinyl)-3-pyridinamine
Proveedor: Apollo Scientific
OR52050-1G OR52050-100MG OR52050-250MG OR52050-500MG OR52050-5G
APOSOR52050-1GEA 275 EUR
APOSOR52050-1G APOSOR52050-100MG APOSOR52050-250MG APOSOR52050-500MG APOSOR52050-5G
6-(1-Pyrrolidinyl)-3-pyridinamine
6-(1-Pyrrolidinyl)-3-pyridinamine
Formula: C₉H₁₃N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03425745
Núm. CAS: 92808-19-0