8-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52051-1G OR52051-100MG OR52051-5G
APOSOR52051-1GEA 125 EUR
APOSOR52051-1G APOSOR52051-100MG APOSOR52051-5G
8-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
8-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₇N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06739233
Núm. CAS: 73221-18-8