(3-Methyl-2-pyridinyl)methanamine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(Aminomethyl)-3-methylpyridine
OR52052-1G OR52052-250MG OR52052-500MG
APOSOR52052-1GEA 132 EUR
APOSOR52052-1G APOSOR52052-250MG APOSOR52052-500MG
(3-Methyl-2-pyridinyl)methanamine
(3-Methyl-2-pyridinyl)methanamine
Formula: C₇H₁₀N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116209
Núm. CAS: 153936-26-6
UN: 2735
ADR: 8,III