6-(Hydroxymethyl)picolinic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-(Hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylic acid
OR52053-1G OR52053-5G
APOSOR52053-1GEA 137 EUR
APOSOR52053-1G APOSOR52053-5G
6-(Hydroxymethyl)picolinic acid 95+%
6-(Hydroxymethyl)picolinic acid
Formula: C₁H₁NO₃
Pto. de fusión: 136…137 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09032021
Núm. CAS: 1197-10-0