Ácido 5-nitro-2-piridincarboxílico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Nitro-2-pyridinecarboxylic acid, 5-Nitropyridine-2-carboxylic acid, 5-Nitropicolinic acid
OR52054-25G OR52054-5G
APOSOR52054-25GEA 191 EUR
APOSOR52054-25G APOSOR52054-5G
Ácido 5-nitro-2-piridincarboxílico 98%
Ácido 5-nitro-2-piridincarboxílico
Formula: C₆H₄N₂O₄
Pto. de fusión: 208…212 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114182
Núm. CAS: 30651-24-2