6-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yloxy)pyridine-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52055-1G OR52055-250MG OR52055-500MG OR52055-2.5G
APOSOR52055-1GEA 335 EUR
APOSOR52055-1G APOSOR52055-250MG APOSOR52055-500MG APOSOR52055-2.5G
6-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yloxy)pyridine-2-carboxylic acid
6-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yloxy)pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₃NO₄
MW: 223,23 g/mol
Pto. de fusión: 111…112,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11100042
Núm. CAS: 906352-78-1