3'-Bromo-2'-methoxyacetophenone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(3-Bromo-2-methoxyphenyl)ethanone
OR52056-1G
OR52056-250MG
OR52056-5G
APOSOR52056-1GEA
29
EUR
APOSOR52056-1G
APOSOR52056-250MG
APOSOR52056-5G
3'-Bromo-2'-methoxyacetophenone 97%
3'-Bromo-2'-methoxyacetophenone
Formula:
C₉H₉BrO₂ MW: 229.07 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD22573042 Núm. CAS: 267651-23-0 |