5-Bromoquinoline-2-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52061-1G OR52061-250MG
APOSOR52061-1GEA 0 EUR
APOSOR52061-1G APOSOR52061-250MG
5-Bromoquinoline-2-carboxylic acid 97%
5-Bromoquinoline-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₆BrNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09881345
Núm. CAS: 1017412-53-1