2-Amino-3-iodophenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52073-1G OR52073-5G
APOSOR52073-1GEA 509 EUR
APOSOR52073-1G APOSOR52073-5G
2-Amino-3-iodophenol 98%
2-Amino-3-iodophenol
Formula: C₆H₆INO
Pto. de fusión: 137 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 443921-86-6