Diethyl iminodiacetate 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Iminodiacetic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2,2'-azanediyldiacetate
OR52082-250G OR52082-50G OR52082-25G OR52082-100G
APOSOR52082-250GEA 69.8 EUR
APOSOR52082-250G APOSOR52082-50G APOSOR52082-25G APOSOR52082-100G
Diethyl iminodiacetate 90%
Diethyl iminodiacetate
Formula: C₈H₁₅NO₄
MW: 189,21 g/mol
Pto. Ebullición: 208 °C
Densidad: 1,056 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041925
Núm. CAS: 6290-05-7
EINECS: 228-533-6