Methyl-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate
OR52084-1G OR52084-5G
APOSOR52084-1GEA 65.5 EUR
APOSOR52084-1G APOSOR52084-5G
Methyl-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate 98%
Methyl-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₇NO₂
MW: 219,28 g/mol
Pto. Ebullición: 98 °C/0,2mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038678
Núm. CAS: 17012-21-4