Methyl-1-benzylpiperidine-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 1-benzylpiperidine-4-carboxylate
OR52086-5G OR52086-10G OR52086-25G
APOSOR52086-5GEA 26.1 EUR
APOSOR52086-5G APOSOR52086-10G APOSOR52086-25G
Methyl-1-benzylpiperidine-4-carboxylate
Methyl-1-benzylpiperidine-4-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₉NO₂
MW: 233,3100 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09750949
Núm. CAS: 10315-06-7