3-Amino-4-iodopiridina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Iodo-3-pyridylamine, 4-Iodopyridin-3-amine, 4-Iodo-pyridin-3-ylamine
OR52091-5G OR52091-25G
APOSOR52091-5GEA 91.5 EUR
APOSOR52091-5G APOSOR52091-25G
3-Amino-4-iodopiridina 95%
3-Amino-4-iodopyridine
Formula: C₅H₅IN₂
MW: 220,01 g/mol
Pto. de fusión: 58…70 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04971334
Núm. CAS: 105752-11-2