Ácido glioxilico monohidrato 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Formylformic acid monohydrate, Oxoacetic acid monohydrate, 2-Oxoethanoic acid monohydrate
OR52099-100G OR52099-1KG OR52099-500G
APOSOR52099-100GEA 60.9 EUR
APOSOR52099-100G APOSOR52099-1KG APOSOR52099-500G
Ácido glioxilico monohidrato 97%
Ácido glioxilico monohidrato
Formula: C₂H₂O₃·1H₂O
MW: 92.05 g/mol
Pto. Ebullición: 100 °C
Pto. de fusión: 49…52 °C
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00127974
Núm. CAS: 563-96-2
EINECS: 206-058-5
UN: 3261
ADR: 8 III