Cloruro de 4-bromobenzoilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: p-Bromobenzoyl chloride
OR52101-100G OR52101-250G OR52101-1KG
APOSOR52101-100GEA 63.8 EUR
APOSOR52101-100G APOSOR52101-250G APOSOR52101-1KG
Cloruro de 4-bromobenzoilo 98%
Cloruro de 4-bromobenzoilo
Formula: C₇H₄BrClO
MW: 219,46 g/mol
Pto. Ebullición: 174 °C/102mmHg
Pto. de fusión: 36…42 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000683
Núm. CAS: 586-75-4
EINECS: 209-580-1
UN: 3261
ADR: 8,II