imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
OR52104-1G OR52104-250MG
APOSOR52104-1GEA 248 EUR
APOSOR52104-1G APOSOR52104-250MG
imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
Formula: C₈H₈N₄O
MW: 176,179 g/mol
Pto. de fusión: 258…261 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13183226
Núm. CAS: 421595-78-0