3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
OR52107-1G OR52107-250MG OR52107-5G
APOSOR52107-1GEA 136 EUR
APOSOR52107-1G APOSOR52107-250MG APOSOR52107-5G
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
Formula: C₈H₅BrN₂O₂
MW: 241,05 g/mol
Pto. de fusión: 282…285 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21602377
Núm. CAS: 1315360-75-8