6-Bromobenzotiazol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Bromo-1,3-benzotiazol
OR52121-5G
APOSOR52121-5GEA 69.6 EUR
APOSOR52121-5G
6-Bromobenzotiazol 97%
6-Bromobenzotiazol
Formula: C₇H₄BrNS
MW: 214,09 g/mol
Pto. de fusión: 52…54 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04115372
Núm. CAS: 53218-26-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III