Ácido 3,4-dihidroxibenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52125-100G OR52125-25G OR52125-500G
APOSOR52125-100GEA 96 EUR
APOSOR52125-100G APOSOR52125-25G APOSOR52125-500G
Ácido 3,4-dihidroxibenzoico
Ácido 3,4-dihidroxibenzoico
Formula: C₇H₆O₄
Pto. de fusión: 197…200 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002509
Núm. CAS: 99-50-3
EINECS: 202-760-0