2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(But-3-yn-1-yloxy)tetrahydro-2H-pyran
OR52129-25G OR52129-5G
APOSOR52129-25GEA 224 EUR
APOSOR52129-25G APOSOR52129-5G
2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran 97%
2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran
Formula: C₉H₁₄O₂
MW: 154,209 g/mol
Pto. Ebullición: 92…95 °C/18mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012352
Núm. CAS: 40365-61-5