2,4-Dichloroquinazoline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52131-100G OR52131-25G
APOSOR52131-100GEA 250 EUR
APOSOR52131-100G APOSOR52131-25G
2,4-Dichloroquinazoline 97%
2,4-Dichloroquinazoline
Formula: C₈H₄Cl₂N₂
Pto. de fusión: 117…119 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00091950
Núm. CAS: 607-68-1