4,4,5,5-Tetramethyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Pinacol vinylboronate, Vinylboronic Acid Pinacol Ester
OR52135-25G OR52135-5G OR52135-100G
APOSOR52135-25GEA 197 EUR
APOSOR52135-25G APOSOR52135-5G APOSOR52135-100G
4,4,5,5-Tetramethyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
4,4,5,5-Tetramethyl-2-vinyl-1,3,2-dioxaborolane
Formula: C₈H₁₅BO₂
MW: 154.02 g/mol
Pto. Ebullición: 35…40 °C/20mmHg
Densidad: 0.908 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 34 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00192492
Núm. CAS: 75927-49-0
UN: 3272
ADR: 3 III