Disodium-4,4'-bis(2-sulphonatostyryl)biphenyl
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR52138-100G OR52138-500G OR52138-1KG
APOSOR52138-100GEA 23.2 EUR
APOSOR52138-100G APOSOR52138-500G APOSOR52138-1KG
Disodium-4,4'-bis(2-sulphonatostyryl)biphenyl
Disodium-4,4'-bis(2-sulphonatostyryl)biphenyl
Optical brightener.
Formula: C₂₈H₂₂O₆S₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00318874
Núm. CAS: 27344-41-8