4,4'-Bis(2-benzoxazolyl)stilbene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,2-Bis(4-(benzo[d]oxazol-2-yl)phenyl)ethene
OR52140-100G OR52140-1KG OR52140-500G
APOSOR52140-100GEA 23.2 EUR
APOSOR52140-100G APOSOR52140-1KG APOSOR52140-500G
4,4'-Bis(2-benzoxazolyl)stilbene
4,4'-Bis(2-benzoxazolyl)stilbene
Optical brightener for plastics (PP, ABS, EVA, PS and PC) and fibre (polyester fibres and PP fibres).
Formula: C₂₈H₁₈N₂O₂
MW: 414,46 g/mol
Pto. de fusión: 353…359 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00022846
Núm. CAS: 1533-45-5