4,4'-Bis(2-methoxystyryl)biphenyl
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52141-1KG OR52141-500G OR52141-100G
APOSOR52141-1KGEA 148 EUR
APOSOR52141-1KG APOSOR52141-500G APOSOR52141-100G
4,4'-Bis(2-methoxystyryl)biphenyl
4,4'-Bis(2-methoxystyryl)biphenyl
Optical brightener. Recommended for use in a wide variety of plastics such as PVC and PP. Also for use with artificial leathers.
Formula: C₃₀H₂₆O₂
Pto. de fusión: 216…222 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23160777
Núm. CAS: 40470-68-6