(-)-Corey lactone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (-)-6β-Hydroxymethyl-7α-hydroxy-cis-2-oxabicyclo[3.3.0]octan-3-one, (3aR,4S,5R,6aS)-5-Hydroxy-4-(hydroxymethyl)hexahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-one, (3aR,4S,5R,6aS)-(-)-Hexahydro-5-hydroxy-4-(hydroxymethyl)-2H-cyclopenta[b]furan-2-one, (-)-Corey lactone diol
OR52144-5G
APOSOR52144-5GEA 120 EUR
APOSOR52144-5G
(-)-Corey lactone
(-)-Corey lactone
Formula: C₈H₁₂O₄
MW: 172,18 g/mol
Pto. de fusión: 115…119 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075234
Núm. CAS: 32233-40-2