3-Bromo-5-nitrobenzaldehído 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52145-10G OR52145-1G OR52145-5G
APOSOR52145-10GEA 130 EUR
APOSOR52145-10G APOSOR52145-1G APOSOR52145-5G
3-Bromo-5-nitrobenzaldehído 95%
3-Bromo-5-nitrobenzaldehído
Formula: C₇H₄BrNO₃
MW: 230.02 g/mol
Pto. de fusión: 98…100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00100097
Núm. CAS: 355134-13-3