Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(II) dichloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52149-5G OR52149-10G
APOSOR52149-5GEA 248 EUR
APOSOR52149-5G APOSOR52149-10G
Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(II) dichloride 98%
Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(II) dichloride
Formula: C₃₆H₆₆Cl₂P₂Pd
Pto. de fusión: 270 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191830
Núm. CAS: 29934-17-6