2-Chloroquinoline-5-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52151-1G OR52151-5G
APOSOR52151-1GEA 0 EUR
APOSOR52151-1G APOSOR52151-5G
2-Chloroquinoline-5-carboxylic acid 98%
2-Chloroquinoline-5-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₆ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226761
Núm. CAS: 1092287-30-3