Glicinato de metilo clorhidrato 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl glycinate hydrochloride, H-Gly-OMe.HCl, Glycine Methyl Ester HCl
OR52169-100G OR52169-1KG
APOSOR52169-100GEA 21.9 EUR
APOSOR52169-100G APOSOR52169-1KG
Glicinato de metilo clorhidrato 95%
Glicinato de metilo clorhidrato
Formula: C₃H₈ClNO₂
MW: 125,56 g/mol
Pto. de fusión: 175 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012870
Núm. CAS: 5680-79-5