2-Methanesulphonylaminobenzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Methylsulphonamido)benzoic acid
OR52170-1G OR52170-25G
APOSOR52170-1GEA 23.2 EUR
APOSOR52170-1G APOSOR52170-25G
2-Methanesulphonylaminobenzoic acid 97%
2-Methanesulphonylaminobenzoic acid
Formula: C₈H₉NO₄S
MW: 215,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00590092
Núm. CAS: 162787-61-3