1,3-Oxazole-5-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Oxazole-5-carbaldehyde
OR52173-1G OR52173-250MG
APOSOR52173-1GEA 380 EUR
APOSOR52173-1G APOSOR52173-250MG
1,3-Oxazole-5-carbaldehyde
1,3-Oxazole-5-carbaldehyde
Formula: C₄H₃NO₂
MW: 97,07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD02179513
Núm. CAS: 118994-86-8