2-Hidroxi-m-anisaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR52177-100G OR52177-500G
APOSOR52177-100GEA 0 EUR
APOSOR52177-100G APOSOR52177-500G
2-Hidroxi-m-anisaldehído
2-Hidroxi-m-anisaldehído
Formula: C₈H₈O₃
Pto. Ebullición: 265…266 °C
Pto. de fusión: 40…42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003322
Núm. CAS: 148-53-8
EINECS: 205-715-3