3-Metoxipirocatecol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Metoxicatecol
OR52178-100G
APOSOR52178-100GEA 359 EUR
APOSOR52178-100G
3-Metoxipirocatecol
3-Metoxipirocatecol
Formula: C₇H₈O₃
MW: 140,14 g/mol
Pto. Ebullición: 146…147 °C
Pto. de fusión: 38…43 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002191
Núm. CAS: 934-00-9
EINECS: 213-276-4